D-Alanine
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo ACTIAS20268G250
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
D-Alanine
Codice catalogo ACTIAS20268G250
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 338-69-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- Numero CAS:338-69-2
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008077
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- IndexMerck:13,00203
- Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:79 °C
- EINECS:206-418-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g