Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylthiazole
2-Methylthiazole
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylthiazole
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2-Methylthiazole
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:3581-87-1
  • Formula:C₄H₅NS
  • Numero MDL:MFCD00053144
  • Molecular Weight:99.16 g/mol
  • EINECS:222-702-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource