2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2267-23-4
:
Formula:C₇H₅F₃N₂O₃
Numero MDL:MFCD00042326
:222.12 g/mol
UN:2811
ADR:6.1,III
Frequently Bought Together