Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
  • Numero CAS:367-67-9
  • Formula:C₇H₃BrF₃NO₂
  • Numero MDL:MFCD00014707
  • Molecular Weight:270.01 g/mol
  • Punto di ebollizione:125…130 °C (12 mmHg)
  • Punto di fusione:46…48 °C
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource