Vai a Intestazione
Vai a Contenuti principale
Vai a Piè di pagina
Ricerca avanzata
Ricerca avanzata
Scheda di sicurezza
Certificati
Dati del produttore
0
0,00 SFr.
Order Entry
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
3-Methoxy-2-nitropyridine
3-Methoxy-2-nitropyridine
3-Methoxy-2-nitropyridine
ACTIAS33073G10
:
ACTIVATE SCIENTIFIC
:
3-Methoxy-2-nitropyridine
ACTIAS33073G10
:
ACTIVATE SCIENTIFIC
:
Tipo di conf.:
Glass bottle for solids
Conf:
10 g
Seq:
3236
:
:
154.13 g/mol
:
20265-37-6
:
C₆H₆N₂O₃
:
MFCD00222276