Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Bromoindole
4-Bromoindole
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS50050G5
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Bromoindole
Codice catalogo ACTIAS50050G5
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS:  52488-36-5
4-Bromoindole
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  52488-36-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Bromo-1H-indole
  • Numero CAS:52488-36-5
  • Formula:C₈H₆BrN
  • Numero MDL:MFCD00671502
  • Molecular Weight:196.05 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g