1-Methyl-1H-pyrazole
Codice catalogo ACTIAS22117G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:82.11 g/mol
Punto di ebollizione:127 °C (1013 hPa)
Densità:0,993 g/cm³ (20 °C)
:GHS02
:GHS07
Numero CAS:930-36-9
Formula:C₄H₆N₂
Numero MDL:MFCD00144943
Punto di ebollizione:127 °C (1013 hPa)