Digitonin
Bottiglia di vetro, 1 g
Catalog # WAKO043-21371
Marketsource
Supplier: Wako
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Digitonin
- CAS Number:11024-24-1
- Formula:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL Number:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g