2-Chlorothioxanthone
Bottiglia di vetro, 25 mg
Codice catalogo PROOBP559
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
2-Chlorothioxanthone
Codice catalogo PROOBP559
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 86-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
- Numero CAS:86-39-5
- Formula:C₁₃H₇ClOS
- Numero MDL:MFCD00005067
- Molecular Weight:246.72 g/mol
- EINECS:201-667-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mg