Orders LinkContactUsLinkComponent
Ebselen 99%
Ebselen 99%
Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo ACRO300572500
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Ebselen 99%
Codice catalogo ACRO300572500
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  60940-34-3
Ebselen 99%
Ebselen 99%
Bottiglia di vetro, 250 mg
Numero CAS:  60940-34-3
Price
578.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
  • Numero CAS:60940-34-3
  • Formula:C₁₃H₉NOSe
  • Numero MDL:MFCD00210937
  • Molecular Weight:274.20 g/mol
  • Punto di fusione:178…181 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:3283
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Yellow to beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    179 to 184 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 mg
Specifiche