Tute per settore alimentare, in poliestere/cotone, 2201
Nome del fornitore: Portwest
Certificati
Informazioni su questo articolo
Resistente tuta in tessuto Fortis Plus (65% poliestere / 35% cotone). Ideale per l'uso in industrie di lavorazione degli alimenti.
- Fianchi elasticizzati e sistema "action back" per la massima libertà di movimento
- Chiusura frontale a bottoni nascosti per impedire strappi o l'involontario accumularsi di alimenti
- Tasca interna sul petto, due tasche laterali
- Lavabile in lavatrice
- Disponibile in due lunghezze - regolare e alta
Colore: bianco
Peso: 245 g
Specifiche
- Catalog No:
- 113-6203
- 113-6199
- 113-6198
- 113-6201
- 113-6202
- 113-6200
- Modello:
- 2201
- 2201
- 2201
- 2201
- 2201
- 2201
- Applicazioni per abiti:
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Food
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tessuto:
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- Peso:
- 245 g
- 245 g
- 245 g
- 245 g
- 245 g
- 245 g