Gilet ad alta visibilità, C470/C472/C474
: Portwest
I gilet tramati in poliestere offrono una grande visibilità.
- Con chiusura in Velcro® regolabile
- Nastro riflettente della larghezza di 5 cm
- Maggiore vestibilità grazie al sistema di doppia regolazione della taglia
- Giromanica più larghi: comodamente indossabili su una giacca o su un cappotto
Modello C470 con due bande riflettenti che avvolgono l'addome e due bande aggiuntive che si estendono dalle spalle alla banda sull'addome.
Modello C472 presenta tutte le caratteristiche del modello C470 con una sola banda riflettente che avvolge l'addome.
Modello C474 presenta tutte le caratteristiche del modello C470 senza le bande aggiuntive sulle spalle.
: EN ISO 20471 (Classe 2)
- Catalog No:
- 113-6988
- PRTWC474RERXX/3X
- PRTWC474RERS/M
- 113-6985
- 113-6984
- PRTWC470RERL/XL
- PRTWC470RERS/M
- PRTWC470RERXX/3X
- 113-8049
- 113-8050
- 113-8051
- 113-6990
- 113-8048
- 113-6992
- 113-6991
- 113-6989
- 113-6994
- 113-6993
- 113-8036
- 113-6987
- 113-8037
- 113-6986
- 113-8038
- 113-8039
- PRTWC472ORRS/M
- PRTWC472ORRL/XL
- PRTWC474RERL/XL
- PRTWC472ORRXX/3X
- Modello:
- C472
- C472
- C472
- C470
- C470
- C470
- C470
- C470
- C472
- C472
- C472
- C472
- C472
- C472
- C474
- C472
- C474
- C474
- C470
- C470
- C470
- C470
- C470
- C470
- C472
- C472
- C472
- C472
- Applicazioni per abiti:
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Industrial
- Risk area:
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Tipo di chiusura:
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
Frequently Bought Together