Orders LinkContactUsLinkComponent
Chains, Maximum Security
Chains, Maximum Security
Nome del fornitore:   Brady
Chains, Maximum Security
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Chains, Maximum Security
Chains, Maximum Security
2 varianti
Product Details & Documents
These chains are far more secure than steel cables. They are supplied with a fabric sleeve which will protect paintwork and chrome from damage.
Material: Hardened special chain steel
Diameter: 8 or 10 mm
Length: 110 cm
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Ø 8 mm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 236.00
    SFr. 236.00
    1 * 2 ST
       SFr. 236.00
  • Ø 10 mm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 360.00
    SFr. 360.00
    1 * 2 ST
       SFr. 360.00