Agitatore ad asta meccanico, RW 47 digital
441-0316
: IKA
- Viscosità max.:100000 mPas
- Descrizione:Agitatore ad asta RW 47 digital, senza spina
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modello:RW 47 digital
- L×P×A:145×358×465 mm
- Gamma di mandrini:3 - 16 mm
- Coppia massima:3000 Ncm
- Capacità di agitazione max. H₂O:200 L
- Potenza - ingresso/uscita motore:513/370 W
- Intervallo di velocità I:57 - 275 min⁻¹
- Intervallo di velocità II:275 - 1300 min⁻¹
- Peso:16 kg
- Conf:1
Agitatore da laboratorio, con controllo meccanico, estremamente potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 200 l. L'unità ha un design robusto ed ergonomico, con unità di alimentazione costante, per agitazioni intensive in laboratori e impianti pilota. L'agitatore è dotato di protezione da surriscaldamento del motore mediante un limitatore di temperatura autobloccante. In aggiunta, per fissare le bacinelle, è disponibile una protezione per l'asse di agitazione opzionale e un fissaggio a pinza.
- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile all'infinito in due range di velocità
- Assi di agitazione a pressione
- Protezione da sovraccarico e visualizzazione dei codici di errore
- Funzionamento silenzioso
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
: RW 47 digital è fornito senza presa poiché è progettato per l'uso con un'alimentazione trifase da 400 V; il supporto telescopico per applicazioni gravose 431-2915/431-2916 è consigliato come accessorio opzionale. Aste di agitazione da ordinare separatamente.