Agitatore ad asta meccanico, RW 28 digital
Nome del fornitore: IKA
Certificati
Informazioni su questo articolo
Agitatore da laboratorio potente per applicazioni ad alta viscosità di quantità fino a 80 l. Le unità hanno un design robusto ed ergonomico, con unità di alimentazione costante, per agitazioni intensive in laboratori e impianti pilota. L'agitatore è dotato di protezione da surriscaldamento del motore mediante un limitatore di temperatura autobloccante. In aggiunta, per fissare le bacinelle, è disponibile opzionalmente una protezione per l'asse di agitazione e un fissaggio a pinza.
- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile all'infinito in due range di velocità
- Assi di agitazione a pressione
- Protezione da sovraccarico e visualizzazione dei codici di errore
- Funzionamento silenzioso
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40
Ordering information: accessori da ordinare separatamente.
Frequently Bought Together