ContactUsLinkComponent
Rotatore a 360° verticale, PTR-25
  444-0932
undefined
Rotatore a 360° verticale, PTR-25
  444-0932
  • Movimento di agitazione:
    Rotazione a 360°
  • Descrizione:
    Mini rotatore PTR-25 mini
  • Seq:
    01
  • Modello:
    PTR-25
  • Carico massimo:
    0,5 kg
  • Alimentazione in ingresso:
    1,3 W (12 V, 0,11 A)
  • Velocità:
    5 - 30 min⁻¹
  • Peso:
    1 kg
  • L×P×A:
    310×110×175 mm
  • Conf:
    1
Rotatore compatto con comandi di semplice utilizzo, per miscelazione a capovolgimento accurata di campioni in provette di massimo 50 ml. Applicazioni tipiche: reazioni di ibridizzazione, crescita cellulare, estrazione delicata, reazioni di fissazione, prevenzione della coagulazione del sangue e omogeneizzazione di componenti biologici in soluzione. Il motore affidabile genera una rotazione controllata nell'intero range di velocità.
  • Rotazione verticale a 360°, range di velocità di rotazione verticale da 5 a 30 min-1
  • Schermo a LED di facile lettura per la visualizzazione del tempo
  • Funzionamento continuo o temporizzato; timer digitale integrato da 1 minuto a 24 ore, con spegnimento automatico, visualizzazione del tempo restante
  • Utilizzabile da 4 a 40 °C (80% di umidità relativa per temperature fino a 31 °C, in diminuzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C, senza condensa), in incubatore o camera fredda
 : fornito con piattaforma per 22 provette (fino a Ø 15 mm). Accessori richiesti da ordinare separatamente.