Agitatore basculante con piattaforma, inclinazione regolabile, PMR-100
Codice catalogo 444-0927
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Specifiche
- Inclinazione:Range variabile di 0 - 9° in incrementi di 1° (1 - 50 min-1)
Inclinazione fissa di 10° (51 - 99 min-1) - Movimento di agitazione:Movimento basculante laterale (2D)
- Descrizione:Agitatore basculante a piattaforma PMR-100
- Seq:01
- Modello:PMR-100
- Carico massimo:5 kg
- L×P piattaforma:460×360 mm
- Oscillazione della velocità:1 - 99 cycles/min
- Peso:13 kg
- L×P×A:400×480×250 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Il robusto agitatore basculante PMR-100, regolabile e a velocità variabile, è particolarmente adatto per la miscelazione di soluzioni o terreni nutritivi in recipienti o sacchetti. L'unità offre un movimento laterale basculante delicato o forte, per garantire la miscelazione ottimale del campione. Applicazioni tipiche: decolorazione di gel, analisi di agglutinazione, incubazione in immunodosaggi, omogeneizzazione di terreni di estrazione e blot. Il motore affidabile genera un movimento basculante regolato e riproducibile nell'intero range di velocità.
- Schermo LCD di facile lettura per la visualizzazione di tempo, velocità e angolo di inclinazione effettivi e impostati
- Funzionamento continuo o temporizzato; timer digitale integrato da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, con spegnimento automatico, visualizzazione del tempo restante per garantire l'assoluta ripetibilità in caso di incubazioni temporizzate
- Impostazione digitale della velocità, da 1 a 99, elevata capacità di carico fino a 5 kg (5 l)
- Angolo d'inclinazione regolabile a 9° a basse velocità, fisso a 10° per velocità superiori a 50, per operazioni versatili
- Utilizzabile da 4 a 40 °C (80% di umidità relativa per temperature fino a 31 °C, in diminuzione lineare fino al 50% di umidità relativa a 40 °C, senza condensa), in incubatore o camera fredda
Informazioni per l'ordine: fornito con tappetino antiscivolo per mantenere fermi i recipienti.