VWR® Vienna, Occhiali protettivi
Catalog # 111-0931
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Tipo:Anti-UV (2-1,2), antigraffio, antiappannamento
- Colore:trasparente
- Materiale lente:Clear PC
- Conf:1
Specifications
About this item
Occhiali protettivi leggeri con lenti in policarbonato incolore.
- Rivestimento antigraffio/antiappannamento
- Con regolazione dell'angolo pantascopico
- Protezione superiore sagomata
- Stanghette regolabili in lunghezza
Peso: 26 g
EN 166, EN 170; 1 FT
Certifications: Conforme a EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Telaio); VWR® 2C-1,2 1 FT (Lente).