VWR® Basic, Camici, con Velcro
About this item
I camici in SPP Basic VWR® sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto con chiusura a scatto, maniche raglan, chiusura in VELCRO®, polsini in maglia, senza tasche
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Colour: White
5 Options Available Below
Product Details & Documents
I camici in SPP Basic VWR® sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto con chiusura a scatto, maniche raglan, chiusura in VELCRO®, polsini in maglia, senza tasche
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Colour: White
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-1991
- 113-1988
- 113-1989
- 113-1990
- 113-1992
- Tipo di chiusura:
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Con Velcro®
- Tasche:
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Applicazioni per abiti:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Peso:
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1991Tipo di chiusuraCon Velcro®Taschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratoryPeso48 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1988Tipo di chiusuraCon Velcro®Taschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratoryPeso48 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1989Tipo di chiusuraCon Velcro®Taschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratoryPeso48 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1990Tipo di chiusuraCon Velcro®Taschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratoryPeso48 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1992Tipo di chiusuraCon Velcro®Taschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratoryPeso48 g/m²