Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter holders, Hydrosol™
Filter holders, Hydrosol™
Acciaio inossidabile, 650 ml, 47 mm, 229 mm, 114 mm
Codice catalogo MILFXX2004720
Nome del fornitore:   Merck
Filter holders, Hydrosol™
Codice catalogo MILFXX2004720
Nome del fornitore:  Merck
Filter holders, Hydrosol™
Filter holders, Hydrosol™
Acciaio inossidabile, 650 ml, 47 mm, 229 mm, 114 mm
Price
SFr. 1’460.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This filter holder is suitable for particulate and biological contamination analysis via vacuum filtration.
  • Not autoclavable with filter in place
Delivery information: Includes grounding set for use with flammable liquids.
Specifiche
  • Ø est:
    114 mm
  • per Ø:
    47 mm
  • Capacità:
    650 ml
  • Altezza:
    229 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Cat. No.:
    MILFXX2004720
  • Superficie di filtrazione:
    9,6 cm²
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
    Outlet : No.8 perforated silicone stopper in 1 l flask
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • High output pump, 220 V/50 Hz
    High output pump, 220 V/50 Hz
    MILFWP6222050
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’480.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement parts kit for hydrosol holder
    Replacement parts kit for hydrosol holder
    MILFXX20047RK
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - SFr. 389.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Funnel and locking ring assembly, stainless steel
    Funnel and locking ring assembly, stainless steel
    MILFXX2004704
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’330.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base, with screen gasket and stopper
    Base, with screen gasket and stopper
    MILFXX2004702
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 903.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tubing, silicone, length 1,4 m, I.Ø 4,8 mm, autoclavable
    Tubing, silicone, length 1,4 m, I.Ø 4,8 mm, autoclavable
    MILFXX7100004
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Gasket, PTFE
    Gasket, PTFE
    MILFXX2004703
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 253.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Support screen, 47 mm, stainless steel
    Support screen, 47 mm, stainless steel
    MILFXX2004708
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 262.00