Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Vial
Inserts for screw neck vials, N 13
Inserts for screw neck vials, N 13
Inserts for screw neck vials, N 13
MANA702972
:
MACHEREY-NAGEL
Inserts for screw neck vials, N 13
MANA702972
:
MACHEREY-NAGEL
Tappo incluso:
No
Ø×A:
6×40 mm
Capacità:
0,30 ml
Colore:
trasparente
Descrizione:
Inserts, conical (needs metal spring)
Materiale:
Vetro
Seq:
03
Conf:
100