Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-Select 624 CB
Capillary columns, CP-Select 624 CB
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, CP-Select 624 CB
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Capillary columns, CP-Select 624 CB
Capillary columns, CP-Select 624 CB
9 varianti
Product Details & Documents
The CP-Select 624 CB is a highly reproducible version of the popular 624 phase and has 2-3 times lower bleed than conventional columns.
  • Guaranteed for EPA volatiles with methods 524.2, 624 and 8015 for maximum confidence
  • Excellent peak shape for polar and basic compounds for accurate results
  • Specified by Pharmacopoeia Method V.3.3.9 for residual solvent analysis, providing compliancy
The Select 624 CB, a 6% cyanopropylphenyl, 94% dimethylsiloxane phase is synthesized and fully characterized to ensure maximum column-to-column reproducibility.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Spessore dello strato
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    0,84 µm
    0,15 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    1,40 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    1,40 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    3,00 µm
    0,53 mm
    75 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    CP-Select 624 CB
    3,00 µm
    0,53 mm
    105 m