ContactUsLinkComponent
VWR®, Miscelatore digitale da laboratorio Star-Blender®
VWR®, Miscelatore digitale da laboratorio Star-Blender®
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificati
undefined
VWR®, Miscelatore digitale da laboratorio Star-Blender®
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Catalog No:
  • 710-0958
  • 710-1044
  • Modello:
  • Star-Blender® Digital
  • Star-Blender® Digital
  • Velocità motore:
  • 180…320 min⁻¹
  • 180…320 min⁻¹
  • Potenza:
  • 180 W
  • 180 W
  • L×P×A:
  • 250×410×220 mm
  • 250×410×220 mm
  • Peso:
  • 15 kg
  • 15 kg
Specifiche
Informazioni correlate
Blender Bags