Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Nome del fornitore:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Nome del fornitore:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
6 varianti
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® SA is a sulfonic acid modified silica phase (SCX) for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Cationic phase for ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MANA720097.40
  • MANA720709.46
  • MANA720182.46
  • 554-5803
  • MANA720028.46
  • 554-5808
  • Carico di carbonio:
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • 6,5%
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Codice USP:
  • L9
  • L9
  • L9
  • L9
  • L9
  • L9
Specifiche
Product Family Options
Analytical columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Analitica
    SA (SCX)
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 526.00 SFr.
    526.00 SFr.
    1 * 1 ST
       526.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720097.40
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9
  • Analitica
    SA (SCX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 456.00 SFr.
    456.00 SFr.
    1 * 1 ST
       456.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720709.46
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9
  • Analitica
    SA (SCX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 456.00 SFr.
    456.00 SFr.
    1 * 1 ST
       456.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720182.46
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9
  • Analitica
    SA (SCX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 555.00 SFr.
    555.00 SFr.
    1 * 1 ST
       555.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-5803
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9
  • Analitica
    SA (SCX)
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 555.00 SFr.
    555.00 SFr.
    1 * 1 ST
       555.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720028.46
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9
Guard columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Precolonna
    SA (SCX)
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 179.00 SFr.
    179.00 SFr.
    1 * 3 ST
       179.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-5808
    Carico di carbonio
    6,5%
    Range di pH
    2 - 8
    Codice USP
    L9