ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® SiOH
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
undefined
HPLC columns, NUCLEOSIL® SiOH
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Technische Daten
  • Catalog No:
  • MANA720093.46
  • 554-5799
  • MANA721167.30
  • 554-5804
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Codice USP:
  • L3, L3
  • L3, L3
  • L3, L3
  • L3, L3
Technische Daten
Frequently Bought Together