Fosforo 1.000 mg/l P in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP
Codice catalogo ACSDC040.2NP.L1
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P