Indio 100 mg/l In in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Codice catalogo 89142.180
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Indio
- Simbolo:In