Selenio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: CPACHEM
Certificati
Selenio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: CPACHEM
Informazioni su questo articolo
Frequently Bought Together
Lanthanum standard solution, 10.000 mg/l La in 5% acido nitrico Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: CPACHEM
[EN]DIATRIZOIC ACID RELATED COMPOUND A 1 * 100 mg
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Alkane Standard Solution C₈-C₂₀
Nome del fornitore: Merck
Ganciclovir, Reference Standards
Nome del fornitore: USP
pH buffer solutions, colour coded
Nome del fornitore: Hach
Pharmaceutical secondary standard, Magnesium carbonate, (CRM), Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Indio 100 mg/l In in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Nome del fornitore: CPACHEM
Acetate standard, ion chromatography CRM, VHG
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
[EN]MOEXIPRIL RELATED COMPOUND A 1 * 50 mg
Nome del fornitore: Merck
BISOPROLOL FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 1 mg
Nome del fornitore: EDQM
Organic reference standard, neat, Diisobutyl phthalate, (CRM), TraceCERT®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]ICP METAL STANDARD 31 COMPONENT 1 * 100 mL
Nome del fornitore: CPACHEM
[EN]NABUMETONE 1 * 500 mg
Nome del fornitore: Merck
Olii e fluidi di calibrazione per rifrattometri
Nome del fornitore: BELLINGHAM STANLEY
Acido tricloroacetico (glaciale)
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Buffer Solutions
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific