N,N-Dimetilformammide-D7 (99.5% D)
CAMBD110FD
:
- Conf:10 g
- Seq:3236
:
:80.04 g/mol
:152 °C (1013 hPa)
:–60 °C
:1.03 g/cm³ (20 °C)
:58 °C
:Ambiente
:224-745-8
:2265
:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:4472-41-7
:DCOON(CD₃)₂
:MFCD00003286