ContactUsLinkComponent
N,N-Dimetilformammide-D7 (99.5% D)
  CAMBD110FD
 :  
N,N-Dimetilformammide-D7 (99.5% D)
  CAMBD110FD
 :  
  • Conf:
    10 g
  • Seq:
    3236
 :
 :80.04 g/mol
 :152 °C (1013 hPa)
 :–60 °C
 :1.03 g/cm³ (20 °C)
 :58 °C
 :Ambiente
 :224-745-8
 :2265
 :3,III
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :4472-41-7
 :DCOON(CD₃)₂
 :MFCD00003286