Selenium standard solution, 100 mg/l Se in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Catalog # ACSDM352.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Selenium standard solution, 100 mg/l Se in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se