Selenium standard solution, 10 mg/l Se in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
89191.180
: CPACHEM
:
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Selenium standard solution, 10 mg/l Se in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se