Fosforo 100 mg/l P in acqua Standard monoelemento per ICP-MS
Codice catalogo 89169.180
Nome del fornitore: CPACHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P