Lanthanum standard solution, 100 mg/l La in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Catalog # 89168.180
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Lantanio
- Simbolo:La