Soluzione standard al tantalio, 100 mg/l Ta, standard monoelemento per ICP-MS
ACSDM357.2N05FP.L1
: CPACHEM
:
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃/0,5% HF
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Tantalio
- Simbolo:Ta