ContactUsLinkComponent
Antimonio, 10.000 mg/l Sb in 10% acido nitrico with 2% hydrofluoric acid Standard monoelemento per ICP
Antimonio, 10.000 mg/l Sb in 10% acido nitrico with 2% hydrofluoric acid Standard monoelemento per ICP
Catalog # ACSDC150.10N2FP.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Antimonio, 10.000 mg/l Sb in 10% acido nitrico with 2% hydrofluoric acid Standard monoelemento per ICP
Catalog # ACSDC150.10N2FP.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HNO₃+2% HF
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Antimonio
  • Simbolo:
    Sb