Scandio, 100 mg/l Sc in dil. acido nitrico, standard monoelemento per ICP-MS
Catalog # ACSDM351.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Scandio
- Simbolo:Sc