Cromo 100 mg/l Cr in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Katalognr. ACSDM313.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Cromo
- Simbolo:Cr