Manganese soluzione standard, 100 mg/l Mn in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Catalog # ACSDM333.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Manganese
- Simbolo:Mn