Palladio soluzione standard, 100 mg/l Pd in 2% acido nitrico Standard monoelemento per ICP-MS
Catalog # ACSDM342.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Palladio
- Simbolo:Pd