2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Catalog # PROOMM0023.05
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:308.159 g/mol
EINECS:223-678-1
CAS Number:4016-85-7
Formula:C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
MDL Number:MFCD00018905