D-(-)-Penicillamine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo MOLE47221894-5G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
D-(-)-Penicillamine
Codice catalogo MOLE47221894-5G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 52-67-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- Numero CAS:52-67-5
- Formula:C₅H₁₁NO₂S
- Numero MDL:MFCD00064302
- Molecular Weight:149.2 g/mol
- EINECS:200-148-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g