Boro soluzione standard,1.000 mg/l B in dil. acido nitrico Standard monoelemento per ICP
ACSDC005.2NP.L25
: CPACHEM
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:250 mL
- Componenti:Boro
- Simbolo:B