HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Codice catalogo XXXX310.015
Nome del fornitore: Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:380.2 g/mol
Numero CAS:148893-10-1
Formula:C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Numero MDL:MFCD00274639