Shaking water baths
Shaking water bath
GERB3550
Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
Lieferinformationen: Supplied with temperature stand and 18 tubes.
- Descrizione:Shaking water bath
- Cat. No.:GERB3550
- Elettrico:230 V
- Peso:~ 17 kg
- Accuratezza della temperatura:±0,1 °C
- Capacità:22 L
- L×P×A:578×436×296 mm
- Dimensioni interne L×P×A:350×290×220 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..