Indicator papers, moisture
Water paper
Codice catalogo GERB5600
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
Specifiche
- Descrizione:Water paper
Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.