Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
40 mm, 8 mm
Codice catalogo GERB8130
Nome del fornitore:   GERBER FUNKE
Test tubes, Durham
Codice catalogo GERB8130
Nome del fornitore:  GERBER FUNKE
Test tubes, Durham
40 mm, 8 mm
Price
SFr. 17.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    8 mm
  • Lunghezza:
    40 mm