Hydrometer for condensed milk
Hydrometer for condensed milk, 1,040 - 1,080 g/ml, 0,001 g/ml, 230 mm
Codice catalogo 614-0254
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometer for density analysis of condensed milk.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer for condensed milk
- Lunghezza:230 mm
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,040 - 1,080 g/ml