Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic refractometer, SMART-1 | Avantor
Automatic refractometer, SMART-1
SMART-1 automatic refractometer, 0 - 95 °B
Codice catalogo ATAG3150
Nome del fornitore:   Atago
Automatic refractometer, SMART-1
Codice catalogo ATAG3150
Nome del fornitore:  Atago
Automatic refractometer, SMART-1
Automatic refractometer, SMART-1
SMART-1 automatic refractometer, 0 - 95 °B
Price
SFr. 4’600.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
  • Efficient operation
  • Three button design: Zero/Start/Scale
  • Scales include Brix, inverted sugar concentration, high fructose corn syrup (HFCS-55, HFCS-42)
Specifiche
  • Range di misura:
    0 - 95 °B
  • Descrizione:
    SMART-1 automatic refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG3150
  • Misurazione della temperatura:
    5…40 °C
  • Leggibilità:
    0,01 °BRix
  • Peso:
    2 kg
  • Range di compensazione della temperatura:
    5…40 °C
  • Accuratezza:
    ±0,05 °Brix
  • Prisma:
    Optical glass
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,10 °C
  • L×P×A:
    120×270×90 mm
  • Sorgente luminosa:
    LED
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..