Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Nome del fornitore:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
25 varianti
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Product Family Options
SPEC SPE catridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • VARIA5320320
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320330
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321920
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18-AR
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321930
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18-AR
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5021935
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18-AR
    70 Å
    10 ml
    35 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5022570
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C18-AR/MP3
    70 Å
    10 ml
    70 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320130
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C2
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320220
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    C8
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA532DAS
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    DAS
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA532DAU
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    DAU
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321120
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    MP1
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321130
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    MP1
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5021135
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    MP1
    70 Å
    10 ml
    35 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5322020
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    MP3
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5322030
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    MP3
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5020735
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    NH₂
    70 Å
    10 ml
    35 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320720
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    NH₂
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5020770
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    NH₂
    70 Å
    10 ml
    70 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321020
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    Phenyl
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5321030
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    Phenyl
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320520
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    SAX
    70 Å
    3 ml
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5320530
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    SAX
    70 Å
    3 ml
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • VARIA5020535
    Cartucce a cilindro dritto
    Cartucce a cilindro dritto
    SAX
    70 Å
    10 ml
    35 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
SPEC disks, 47 mm
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Dimensioni pori
    Capacità
    Peso letto
    Disponibilità
    Price
  • Disk
    C8
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST
  • Disk
    C18-AR
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
96-well plates, SPEC
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, C2
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, C8
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, C18AR
    30 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, C18
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, NH2
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, phenyl
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, C18AR
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, DAU
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, SCX
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Riempimento
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96-well plates, SAX
    15 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • SPEC 96 method development kit, with C2, C8, C18, C18AR, CN, MP1, MP3, and PH
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
    SFr. 0.00
    1 * 1 ST
       SFr. 0.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Environmental disk manifold
    Environmental disk manifold
    VARIA712
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Environmental disk holder, 47 mm
    Environmental disk holder, 47 mm
    VARIA713
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    VARIA714