Orders LinkContactUsLinkComponent
PLOT columns, CP-PoraBOND Q
PLOT columns, CP-PoraBOND Q
Nome del fornitore:   VARIAN
PLOT columns, CP-PoraBOND Q
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
PLOT columns, CP-PoraBOND Q
PLOT columns, CP-PoraBOND Q
13 varianti
Product Details & Documents
PLOT columns are ideal for separating compounds that are gases at room temperatures.
  • For analysing volatile solvents and hydrocarbons
  • Bonded PLOT column for more reliable results
  • Extended analysis of hydrocarbons for broader application range
  • Increased maximum temperature for greater productivity
  • Porous polymer is pure and has virtually no catalytic activity
The use of bonding technology in the CP-PoraBOND Q also reduces the presence of loose particles that cause detector spiking, so there is no need for particle traps.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Spessore dello strato
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Capillare
    3,00 µm
    0,25 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    10,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    10,00 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    3,00 µm
    0,25 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    10,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    10,00 µm
    0,53 mm
    25 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    50 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    5,00 µm
    0,32 mm
    50 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    10,00 µm
    0,53 mm
    50 m